Principaux documents
R439088
2,4-DICHLORO-BENZOTHIAZOLE
AldrichCPR
R439088-50MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R439088-50MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C7H3Cl2NS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.079
Numéro MDL:
158,00 €