Principaux documents
R434396
1-(3-AMINO-2,4,6-TRIBROMO-PHENYL)-PYRROLIDIN-2-ONE
AldrichCPR
50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C10H9Br3N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
412.908
Numéro MDL:
29,20 €