Principaux documents
R433586
2-(3,4-DIHYDRO-1H-ISOQUINOLIN-2-YL)-1-(2-HYDROXY-PHENYL)-ETHANONE, HYDROBROMIDE
AldrichCPR
50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C17H18BrNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
348.243
Numéro MDL:
29,20 €