Key Documents
R433349
2-(2,4-DICHLORO-PHENYL)-QUINOLINE-4-CARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H9Cl2NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
318.162
Numéro MDL:
Autres remarques