Principaux documents
R433233
2-(3,4-DIMETHYL-PHENYL)-QUINOLINE-4-CARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C18H15NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
277.326
Numéro MDL:
29,20 €