Principaux documents
R432385
4-METHOXY-3-(4-METHYL-2-NITRO-PHENOXYMETHYL)-BENZALDEHYDE
AldrichCPR
50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C16H15NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
301.302
Numéro MDL:
29,20 €