Principaux documents
R432091
3-CHLORO-BENZO(B)THIOPHENE-2-CARBOXYLIC ACID HYDRAZIDE
AldrichCPR
50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C9H7ClN2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.686
Numéro MDL:
29,20 €