Principaux documents
R431451
2-(2-ETHOXY-4-{(E)-[(2-METHYL-4-OXO-5,6,7,8-TETRAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-3(4H)-YL)IMINO]METHYL}PHENOXY)-N-PHENYLACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H28N4O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
516.624
Numéro MDL:
Autres remarques