Principaux documents
R431249
2-PHENOXYETHYL 3A,8B-DIHYDROXY-2-METHYL-4-OXO-1,3A,4,8B-TETRAHYDROINDENO[1,2-B]PYRROLE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H19NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
381.389
Numéro MDL:
Autres remarques