Principaux documents
R429465
1-BUTYRYL-1H-INDOLE-2,3-DIONE
AldrichCPR
R429465-25MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R429465-25MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C12H11NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.226
Numéro MDL:
29,20 €