Principaux documents
R428078
1-BIPHENYL-4-YL-5-PHENYL-1H-TETRAZOLE
AldrichCPR
R428078-25MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R428078-25MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C19H14N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.35
Numéro MDL:
29,20 €