Principaux documents
R424544
1-(3-DIMETHYLAMINOMETHYL-2,4-DIHYDROXY-PH)-2-(4-ET-PHENOXY)-ETHANONE, HCL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H24ClNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
365.86
Numéro MDL:
Autres remarques