Key Documents
R423467
N'-[(E)-(2,4,5-TRIMETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]-1,4,5,6-TETRAHYDROCYCLOPENTA[C]PYRAZOLE-3-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H20N4O4
Poids moléculaire :
344.373
Numéro MDL:
Autres remarques