Principaux documents
R422606
N-(7-NITRO-2,3-DIHYDRO-BENZO(1,4)DIOXIN-6-YL)-2-PHENYL-ACETAMIDE
AldrichCPR
50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C16H14N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
314.3
Numéro MDL:
29,20 €