Principaux documents
R422479
2(4,6-DI-ME-PYRIMIDIN-2-YLSULFANYL)ACETIC ACID (1-(4-BR-PH)-ETHYLIDENE)HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H17BrN4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
393.308
Numéro MDL:
Autres remarques