Principaux documents
R422045
9-CHLORO-2-(4-CHLOROPHENYL)-1,10B-DIHYDROSPIRO[BENZO[E]PYRAZOLO[1,5-C][1,3]OXAZINE-5,1'-CYCLOPENTANE]
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H18Cl2N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
373.285
Numéro MDL:
Autres remarques