Principaux documents
R421596
2-(FURAN-2-YLMETHYLIMINO)-3-PHENYL-THIAZOLIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H12N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.328
Numéro MDL:
Autres remarques