Principaux documents
R421073
N-CYCLOHEPTYL-2-(4-HYDROXY-2-OXO-1,2-DIHYDRO-QUINOLIN-3-YL)-ACETAMIDE
AldrichCPR
25MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C18H22N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
314.388
Numéro MDL:
29,20 €