Principaux documents
R420255
N-(2-HEXYL-4-OXO-3(4H)-QUINAZOLINYL)-4-HYDROXY-2-OXO-1-PROPYL-1,2-DIHYDRO-3-QUINOLINECARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H30N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
474.565
Numéro MDL:
Autres remarques