Principaux documents
R418080
3-MORPHOLIN-4-YL-1-(4-PIPERIDIN-1-YL-PHENYL)-PROPAN-1-ONE, HYDROBROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H27BrN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
383.332
Numéro MDL:
Autres remarques