Principaux documents
R416266
2-(4-TERT-BUTYL-PHENOXY)-ACETIC ACID HYDRAZIDE
AldrichCPR
50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C12H18N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.289
Numéro MDL:
29,20 €