Principaux documents
R415448
1-IODO-4-(4-IODOPHENOXY)BENZENE
AldrichCPR
R415448-50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R415448-50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C12H8I2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
422.006
Numéro MDL:
29,20 €