Principaux documents
R414867
4-{[4-(HEPTYLOXY)BENZOYL]OXY}PHENYL 4-(HEPTYLOXY)BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C34H42O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
546.71
Numéro MDL:
Autres remarques