Principaux documents
R413925
METHYL-TRITYL-AMINE
AldrichCPR
R413925-50MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R413925-50MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C20H19N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
273.381
Numéro MDL:
110,00 €