Principaux documents
R413798
4-(4,4,5,5-TETRAMETHYL-(1,3)DIOXOLAN-2-YL)-PHENOL
AldrichCPR
50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C13H18O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.287
Numéro MDL:
29,20 €