Principaux documents
R412066
2-(1-(4-ETHOXY-PHENYL)-2,5-DIOXO-PYRROLIDIN-3-YLSULFANYL)-BENZOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H17NO5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
371.415
Numéro MDL:
Autres remarques