Principaux documents
R411809
N-(4-ETHOXY-PHENYL)-2-(3-OXO-1,2,3,4-TETRAHYDRO-QUINOXALIN-2-YL)-ACETAMIDE
AldrichCPR
25MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C18H19N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
325.37
Numéro MDL:
29,20 €