Principaux documents
R411094
2-TERT-BUTOXYCARBONYLAMINO-3-(4-METHOXY-PHENYL)-BUTYRIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H23NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
309.365
Numéro MDL:
Autres remarques