Principaux documents
R405914
2,7,7-TRIMETHYL-5-OXO-4-PHENYL-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-QUINOLINE-3-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H20N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
292.384
Numéro MDL:
Autres remarques