Key Documents
R405906
DIMETHYL 4-(1,3-BENZODIOXOL-5-YL)-2,6-DIMETHYL-1,4-DIHYDRO-3,5-PYRIDINEDICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H19NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
345.355
Numéro MDL:
Autres remarques