Principaux documents
R402095
1,4,5,6-4H-CYCLOPENTAPYRAZOLE-3-CARBOXYLIC ACID (3-MEO-BENZYLIDENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
R402095-50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R402095-50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C15H16N4O2
Poids moléculaire :
284.32
Numéro MDL:
29,20 €