Documents
R399213
2-(1H-BENZIMIDAZOL-2-YLSULFANYL)-N'-[(E)-(1-METHYL-1H-PYRROL-2-YL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H15N5OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
313.384
Numéro MDL:
Autres remarques