R399124
2-[3-(3,6-DICHLORO-9H-CARBAZOL-9-YL)PROPANOYL]-N-(3,4-DICHLOROPHENYL)HYDRAZINECARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H16Cl4N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
510.21
Numéro MDL:
Autres remarques