R398853
3-(4-ETHOXYPHENYL)-4-METHYL-N'-[(E)-(2,4,5-TRIMETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H26N4O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
438.487
Numéro MDL:
Autres remarques