Principaux documents
R398527
3-(3,5-DIMETHYL-1H-PYRAZOL-4-YL)-PROPIONIC ACID THIOPHEN-2-YLMETHYLENE-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H16N4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.363
Numéro MDL:
Autres remarques