Principaux documents
R398306
N'-[(E)-(4-METHOXYPHENYL)METHYLIDENE]-5-NEOPENTYL-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1H-INDAZOLE-3-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H28N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
368.483
Numéro MDL:
Autres remarques