Principaux documents
R394041
8-(2-CHLORO-BENZYLSULFANYL)-3-METHYL-7-NONYL-3,7-DIHYDRO-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H29ClN4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
449.019
Numéro MDL:
Autres remarques