Principaux documents
R391921
6-BENZYLSULFANYL-2-METHYL-5-(TRIPHENYL-PHOSPHANYLIDENE)-5H-PYRIMIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H25N2OPS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
492.584
Numéro MDL:
Autres remarques