Principaux documents
R390763
2,4-DICHLORO-N-((Z)-2-[3-(4-FLUOROPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]-1-{[(2-FURYLMETHYL)AMINO]CARBONYL}ETHENYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
5MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C30H21Cl2FN4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
575.431
Numéro MDL:
29,20 €