Documents
R390046
4-BROMO-N-(1-(2-METHOXY-PHENYLAMINO)-2-OXO-2-PHENYL-ETHYL)-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H19BrN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
439.312
Numéro MDL:
Autres remarques