Principaux documents
R385670
CHOLEST-5-EN-3-YL {[3-(4-BROMOPHENOXY)-2-METHYL-4-OXO-4H-CHROMEN-7-YL]OXY}ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C45H57BrO6
Poids moléculaire :
773.856
Numéro MDL:
Autres remarques