Documents
R383732
N-(1-BENZYLCARBAMOYL-2-(4-METHOXY-PHENYL)-VINYL)-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H22N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
386.455
Numéro MDL:
Autres remarques