Principaux documents
R381616
METHYL (2E)-2-(1,3-BENZODIOXOL-5-YLMETHYLENE)-7-METHYL-3-OXO-5-(2-THIENYL)-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
5MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C21H16N2O5S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
440.5
Numéro MDL:
29,20 €