R379727
1-(4-CHLOROPHENYL)-4-[(7-{[4-(4-CHLOROPHENYL)-1-PIPERAZINYL]SULFONYL}-9H-FLUOREN-2-YL)SULFONYL]PIPERAZINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C33H32Cl2N4O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
683.681
Numéro MDL:
Autres remarques