Principaux documents
R374903
8-AZEPAN-1-YL-7-BENZYL-3-METHYL-3,7-DIHYDRO-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
25MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C19H23N5O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
353.427
Numéro MDL:
29,20 €