R373400
N-(2-CHLORO-PHENYL)-2-(3-OXO-1,2,3,4-TETRAHYDRO-QUINOXALIN-2-YL)-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H14ClN3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
315.762
Numéro MDL:
Autres remarques