Principaux documents
R373249
2-(4-BR-PH)-6,8-DICHLORO-4-PH-1,9B-2H-5-OXA-3,3A-DIAZA-CYCLOPENTA(A)NAPHTHALENE
AldrichCPR
25MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C22H15BrCl2N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
474.188
Numéro MDL:
29,20 €