Documents
R372854
(4-CHLOROPHENYL)(7,9-DICHLORO-2-PHENYL-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO[1,5-C][1,3]BENZOXAZIN-5-YL)METHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H15Cl3N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
457.747
Numéro MDL:
Autres remarques