Documents
R371734
2-(CYCLOHEXANECARBONYL-AMINO)-3-METHYL-BUTYRIC ACID METHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H23NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.333
Numéro MDL:
Autres remarques