Documents
R370452
2-(4-FLUORO-BENZYLSULFANYL)-3-PHENYL-3H-QUINAZOLIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H15FN2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
362.429
Numéro MDL:
Autres remarques